Få mere at vide
1-Pentene, 97%
Artikelnummer. 11482728
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11482728 100 g 100g
11472728 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11482728 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16723.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 109-67-1 | C5H10 | 70,14 g/mol
1-penten anvendes til fremstilling af d-xylitol, l-arabinitol og hydrazoner af substituerede salicylaldehyder. Det bruges også som blandingsmiddel til højoktan benzin. Det reagerer med p-toluensulfinat for at give 1-(2-iod-pentan-1-sulfonyl)-4-methyl-benzen. Det er også involveret i gaskromatografi og væskekromatografianalyse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Pentene anvendes til fremstilling af d-xylitol, l-arabinitol og hydrazoner af substituerede salicylaldehyder. Det bruges også som blandingsmiddel til højoktan benzin. Det reagerer med p-toluensulfinat for at give 1-(2-iod-pentan-1-sulfonyl)-4-methyl-benzen. Det er også involveret i gaskromatografi og væskekromatografianalyse.
Opløselighed
Blandbar med ethanol, ethylether, benzen og organiske opløsningsmidler. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, reduktionsmidler, halogener og syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 109-67-1
Molekylær formel C5H10
Molekylvægt (g/mol) 70.14
MDL nummer MFCD00003567
InChI nøgle YWAKXRMUMFPDSH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-pentene, pentene, propylethylene, pentylene, alpha-amylene, alpha-n-amylene, 1-pentylene, 1-n-pentene, unii-alp8m0lu81, pentene-1
PubChem CID 8004
IUPAC navn pent-1-en
SMIL CCCC=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Pentene
Smeltepunkt -138 °C
Tæthed 0.64
Kogepunkt 30 °C til 31 °C
Flammepunkt −51 °C (−60 °F)
Brydningsindeks 1.3715
Mængde 100 g
FN nummer UN1108
Beilstein 1731629
Merck Index 14,7122
Opløselighedsinformation Blandet med ethanol, ethylether, benzen og organiske opløsningsmidler. Ublandelig med vand.
Formel vægt 70.14
Procent renhed 97%