Få mere at vide
1-Pentene, 97%
Artikelnummer. 11472728
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11472728 25 g 25g
11482728 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11472728 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16723.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 109-67-1 | C5H10 | 70,14 g/mol
1-penten anvendes til fremstilling af d-xylitol, l-arabinitol og hydrazoner af substituerede salicylaldehyder. Det bruges også som blandingsmiddel til højoktan benzin. Det reagerer med p-toluensulfinat for at give 1-(2-iod-pentan-1-sulfonyl)-4-methyl-benzen. Det er også involveret i gaskromatografi og væskekromatografianalyse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Pentene anvendes til fremstilling af d-xylitol, l-arabinitol og hydrazoner af substituerede salicylaldehyder. Det bruges også som blandingsmiddel til højoktan benzin. Det reagerer med p-toluensulfinat for at give 1-(2-iod-pentan-1-sulfonyl)-4-methyl-benzen. Det er også involveret i gaskromatografi og væskekromatografianalyse.
Opløselighed
Blandbar med ethanol, ethylether, benzen og organiske opløsningsmidler. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, reduktionsmidler, halogener og syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 109-67-1
Molekylær formel C5H10
Molekylvægt (g/mol) 70.14
MDL nummer MFCD00003567
InChI nøgle YWAKXRMUMFPDSH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-pentene, pentene, propylethylene, pentylene, alpha-amylene, alpha-n-amylene, 1-pentylene, 1-n-pentene, unii-alp8m0lu81, pentene-1
PubChem CID 8004
IUPAC navn pent-1-en
SMIL CCCC=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Pentene
Smeltepunkt -138°C
Tæthed 0.64
Kogepunkt 30°C to 31°C
Flammepunkt −51°C (−60°F)
Brydningsindeks 1.3715
Mængde 25 g
FN nummer UN1108
Beilstein 1731629
Merck Index 14,7122
Opløselighedsinformation Miscible with ethanol,ethyl ether,benzene and organic solvents. Immiscible with water.
Formel vægt 70.14
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Pentene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 1
Faresætning
  • H224-Yderst brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
  • P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Pentene