Få mere at vide
1-Pentene, 97%
Artikelnummer. 10464463 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
500 mL
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
2.5 L
25ml
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10464463 500 mL Glasflaske 500ml
10143803 25 mL Glasflaske 25ml
10229743 100 mL Glasflaske 100ml
11358661 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10464463 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 268665000
 Begrænset vare
På lager
CAS: 109-67-1 | C5H10 | 70,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 109-67-1
Molekylær formel C5H10
Molekylvægt (g/mol) 70.14
MDL nummer MFCD00003567
InChI nøgle YWAKXRMUMFPDSH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-pentene, pentene, propylethylene, pentylene, alpha-amylene, alpha-n-amylene, 1-pentylene, 1-n-pentene, unii-alp8m0lu81, pentene-1
PubChem CID 8004
IUPAC navn pent-1-en
SMIL CCCC=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Pentene
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -165,0 °C
Farve Farveløs
Tæthed 0.6400g/mL
Kogepunkt 30,0 °C
Flammepunkt −28 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3CH2CH2CH=CH2
Brydningsindeks 1,3704 til 1,3724
Mængde 500 mL
Beilstein 01,21
Merck Index 15,7234
Specifik vægtfylde 0.64
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 0,15 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: blandbar med alkohol, ether og beznen, opløseligt i de fleste organiske opløsningsmidler
Viskositet 0,202 mPa (20 °C)
Formel vægt 70.13
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Pentene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 1
Faresætning
  • H224-Yderst brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
  • P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Pentene