Få mere at vide
1-Penten-3-one (indeholder 0,1% BHT-stabilisator), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pent-1-en-3-one |
| CAS | 1629-58-9 |
| Molekylær formel | C5 H8 O |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | 1-Penten-3-one, 4-Penten-3-one, Ethyl vinyl ketone, NSC 81211 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8O/c1-3-5(6)4-2/h3H,1,4H2,2H3 |
| SMIL | CCC(=O)C=C |
| IUPAC navn | pent-1-en-3-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 84.12 |
| Formel vægt | 84.0575 |