Få mere at vide
1-Penten-3-ol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Penten-3-ol |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10O/c1-3-5(6)4-2/h3,5-6H,1,4H2,2H3 |
| Formel vægt | 86.0732 |