Få mere at vide
1-Penten-3-ol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15148878 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15148878 100 g Glasflaske 100g
10581181 5 g Glasflaske 5g
10396910 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15148878 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 130011000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 616-25-1 | C5H10O | 86.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 616-25-1
Molekylær formel C5H10O
Molekylvægt (g/mol) 86.13
MDL nummer MFCD00004573
InChI nøgle VHVMXWZXFBOANQ-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1-penten-3-ol, ethyl vinyl carbinol, vinyl ethyl carbinol, 1-pentene-3-ol, 1-ethylallyl alcohol, alpha-ethylallyl alcohol, 1-penten-3-ol e, 1-penten-3-ol, r, fema no. 3584, ethylvinylcarbinol
PubChem CID 12020
IUPAC navn pent-1-en-3-ol
SMIL CCC(O)C=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Penten-3-ol
Navn note 99%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Gul til Beige
Tæthed 0.8390g/mL
Kogepunkt 114.0°C to 115.0°C
Flammepunkt 25°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C2H5CH(OH)CH=CH2
Brydningsindeks 1.4220 to 1.4260
Mængde 100 g
Beilstein 01,443
Specifik vægtfylde 0.839
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble in water
Formel vægt 86.13
Procent renhed 97%
Fysisk form Pulver