Spécification
Spécification
| Kemisk navn eller materiale | 1-Penten-3-ol |
| Navn note | 99% |
| CAS min % | 97.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Farve | Gul til Beige |
| Tæthed | 0.8390g/mL |
| Kogepunkt | 114.0°C to 115.0°C |
| Flammepunkt | 25°C |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 96% min. (GC) |
| Afficher plus |
RUO– Kun brug til forskning
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.