Få mere at vide
1-Penten-3-ol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11450701
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11450701 5 g 5g
11460701 25 g 25g
11470701 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11450701 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20155.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 616-25-1 | C5H10O | 86.13 g/mol
1-Penten-3-ol bruges som smag og duft. Den kan bruges til løft med agurk, melon, bær, peberrod, jordbær og tomat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Penten-3-ol bruges som smag og duft. Den kan bruges til løft med agurk, melon, bær, peberrod, jordbær og tomat.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Opbevares køligt, tørt i en godt lukket beholder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 616-25-1
Molekylær formel C5H10O
Molekylvægt (g/mol) 86.13
MDL nummer MFCD00004573
InChI nøgle VHVMXWZXFBOANQ-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1-penten-3-ol, ethyl vinyl carbinol, vinyl ethyl carbinol, 1-pentene-3-ol, 1-ethylallyl alcohol, alpha-ethylallyl alcohol, 1-penten-3-ol e, 1-penten-3-ol, r, fema no. 3584, ethylvinylcarbinol
PubChem CID 12020
IUPAC navn pent-1-en-3-ol
SMIL CCC(O)C=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Penten-3-ol
Tæthed 0.838
Kogepunkt 114°C to 115°C
Flammepunkt 25°C (77°F)
Brydningsindeks 1.425
Mængde 5 g
FN nummer UN1987
Beilstein 1719834
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 86.13
Procent renhed ≥98%