Få mere at vide
1-Pentanetiol, 97%
Artikelnummer. 11326896
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11326896 100 g 100g
11316896 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11326896 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L04330.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 110-66-7 | C5H12S | 104,21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 110-66-7
Molekylær formel C5H12S
Molekylvægt (g/mol) 104.21
MDL nummer MFCD00004907
InChI nøgle ZRKMQKLGEQPLNS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-pentanethiol, pentyl mercaptan, amyl mercaptan, n-amyl mercaptan, pentanethiol, amyl thioalcohol, pentalarm, amyl sulfhydrate, amyl hydrosulfide, pentylmercaptan
PubChem CID 8067
IUPAC navn pentan-1-thiol
SMIL CCCCCS
Specifications
Kemisk navn eller materiale 1-Pentanethiol
Smeltepunkt -76 °C
Kogepunkt 125 °C til 126 °C
Flammepunkt 18 °C (64 °F)
Lugt Stank
Mængde 100 g
FN nummer UN1111
Beilstein 1730979
Formel vægt 104.22
Procent renhed 97%