Få mere at vide
1-pentansulfonsyrenatriumsalt, monohydrat; 99,9 %, til HPLC-analyse, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 17891371 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17891371 25 g
11486972 5 g
17801381 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17891371 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215181325
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1830.00 DKK
    1739.58 DKK / 25g
    Spare 90.42 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-12-2026
Tekniske data
Varens navn 1-pentansulfonsyre, natriumsalt, monohydrat
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
Form Krystallinsk pulver
Mængde 25 g
Udseende Hvid