Få mere at vide
1-pentansulfonsyrenatriumsalt, monohydrat; 99,9 %, til HPLC-analyse, MP Biomedicals™
Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Tekniske data
Tekniske data
| Varens navn | 1-pentansulfonsyre, natriumsalt, monohydrat |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved stuetemperatur. |
| Form | Krystallinsk pulver |
| Mængde | 100 g |
| Udseende | Hvid |
| Molekylær formel | C5H11NaO3S |
| InChI nøgle | ROBLTDOHDSGGDT-UHFFFAOYSA-M |
| SMIL | [Na+].CCCCCS([O-])(=O)=O |
| IUPAC navn | natriumpentan-1-sulfonat |
| Molekylvægt (g/mol) | 174.19 |