Få mere at vide
1-pentansulfonsyrenatriumsalt, monohydrat; 99,9 %, til HPLC-analyse, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11486972 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11486972 5 g
17891371 25 g
17801381 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11486972 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215181305
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-10-2026
Tekniske data
Varens navn 1-pentansulfonsyre, natriumsalt, monohydrat
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
Form Krystallinsk pulver
Mængde 5 g
Udseende Hvid
Molekylær formel C5H11NaO3S
InChI nøgle ROBLTDOHDSGGDT-UHFFFAOYSA-M
SMIL [Na+].CCCCCS([O-])(=O)=O
IUPAC navn natriumpentan-1-sulfonat
Molekylvægt (g/mol) 174.19