Få mere at vide
1-Pentanesulfonsyre, natriumsalt monohydrat, 98+%, HPLC-kvalitet
Shop alle Thermo Scientific produkter
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Pentanesulfonic Acid, Sodium Salt Monohydrate |
| Absorbans | (0.25M aq. soln.) (1 cm cell vs HPLC water), 0.05 max. at 220nm, 0.03 max. at 230nm, 0.02 max. at 240nm, 0.01 max. at 250nm, 0.01 max. at 260nm |
| Smeltepunkt | >300°C |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 98+% |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | CH3(CH2)4SO3Na·H2O |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 04, III, 23 |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: soluble |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 1-Pentanesulfonic acid, sodium salt monohydrate
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.