Få mere at vide
1-pentansulfonsyrenatriumsalt, til ionparkromatografi, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkterTekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | 300 °C |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver/faststof |
| Mængde | 100 g |
| Formel vægt | 174,2 g/mol |
| Emballage | Plast pulver krukke |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- 1-Pentanesulfonic acid, sodium salt
- Advarsel
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.