Få mere at vide
1-pentansulfonsyrenatriumsalt, til ionparkromatografi, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10616272 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10616272 25 g 25g
10616462 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10616272 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P/1038/46
Kemiske identifikatorer
CAS 22767-49-3
Molekylær formel C5H11NaO3S
Molekylvægt (g/mol) 174.19
MDL nummer MFCD00007541,MFCD00149548
InChI nøgle ROBLTDOHDSGGDT-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium 1-pentanesulfonate, sodium pentane-1-sulfonate, sodium pentanesulfonate, 1-pentanesulfonic acid sodium salt, 1-pentanesulfonic acid, sodium salt, 1-pentylsodiumsulfonate, ipc-alks-5, 1-pentanesulfonate, sodium, pentanesulfonic acid na-salt, pentanesulfonic acidsodiumsalt
PubChem CID 23664617
IUPAC navn natriumpentan-1-sulfonat
SMIL [Na+].CCCCCS([O-])(=O)=O
Tekniske data
Smeltepunkt 300°C
Farve Hvid
Fysisk form Pulver/faststof
Mængde 25 g
Formel vægt 174.2g/mol
Emballage Plast pulver krukke
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Pentanesulfonic acid, sodium salt
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.