Få mere at vide
1-Pentanesulfonic acid, sodium salt hydrate, 99%
Artikelnummer. 10023230 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10023230 25 g Glasflaske 25g
10169322 5 g Glasflaske 5g
10318953 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10023230 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 270370250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1266615-65-9 | C5H11NaO3S | 174.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1266615-65-9
Molekylær formel C5H11NaO3S
Molekylvægt (g/mol) 174.19
MDL nummer MFCD00149548
InChI nøgle ROBLTDOHDSGGDT-UHFFFAOYSA-M
Synonym n-Amylsulfonic acid, sodium salt
IUPAC navn natriumpentan-1-sulfonat
SMIL [Na+].CCCCCS([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Pentanesulfonic acid, sodium salt hydrate
Smeltepunkt >300,0 °C
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 99%
Lineær formel CH3(CH2)4SO3Na·xH2O
Beilstein 04, III, 23
Opløselighedsinformation (10% in water) Clear colorless
Formel vægt 174.12
Procent renhed 99%
Infrarødt spektrum Authentic
Tab ved tørring 9.6% max. (100°C, 3 hrs) (vacuum dried)
Emballage Glasflaske
Udseende (10% aq. soln.) clear, colorless