Få mere at vide
1-Pentanesulfonsyre, natriumsalt, 98+%
Artikelnummer. 10698624 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10698624 100 g Glasflaske 100g
10473955 5 g Glasflaske 5g
10688624 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10698624 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 206111000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3185.00 DKK
    2977.66 DKK / 100g
    Spare 207.34 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 22767-49-3 | C5H11NaO3S | 174,19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22767-49-3
Molekylær formel C5H11NaO3S
Molekylvægt (g/mol) 174.19
MDL nummer MFCD00007541,MFCD00149548
InChI nøgle ROBLTDOHDSGGDT-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium 1-pentanesulfonate, sodium pentane-1-sulfonate, sodium pentanesulfonate, 1-pentanesulfonic acid sodium salt, 1-pentanesulfonic acid, sodium salt, 1-pentylsodiumsulfonate, ipc-alks-5, 1-pentanesulfonate, sodium, pentanesulfonic acid na-salt, pentanesulfonic acidsodiumsalt
PubChem CID 23664617
IUPAC navn natrium;pentan-1-sulfonat
SMIL [Na+].CCCCCS([O-])(=O)=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale 1-Pentanesulfonic acid, sodium salt
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt >300,0 °C
Farve Hvid til gul
Tab ved tørring 2 % maks. (1 g, 120 °C)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98+%
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)4SO3Na
Mængde 100 g
Beilstein 04, III, 23
Opløselighedsinformation (10% i vand ved 25° årC) Klar farveløs
Formel vægt 174.2
Procent renhed 98+%
Fysisk form Krystaller
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 1-Pentanesulfonic acid, sodium salt
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.