Få mere at vide
1-Pentadecen, 97%
Artikelnummer. 15410428
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15410428 5 g 5g
15420428 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15410428 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H53516.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 13360-61-7 | C15H30 | 210,405 g/mol
1-Pentadecen tjener som vækstmedium for stammen CV2803T. Det er en almindelig semiokemikalie af melbiller.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Pentadecene tjener som vækstmedium for stammen CV2803T. Det er en almindelig semiokemikalie af melbiller.
Opløselighed
Ikke blandbar eller vanskelig at blande i vand.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt, tørt sted i en godt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13360-61-7
Molekylær formel C15H30
Molekylvægt (g/mol) 210.405
MDL nummer MFCD00008987
InChI nøgle PJLHTVIBELQURV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-pentadecene, pentadecene, pentadecene,1, unii-kh577lia74, ccris 5721, acmc-1bt6q
PubChem CID 25913
ChEBI CHEBI:77506
IUPAC navn pentadec-1-en
SMIL CCCCCCCCCCCCCC=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Pentadecene
Smeltepunkt -4°C
Tæthed 0.775
Kogepunkt 268°C to 269°C
Flammepunkt 110°C (230°F)
Lineær formel CH3(CH2)12CH=CH2
Brydningsindeks 1.439
Mængde 5 g
Beilstein 1751011
Opløselighedsinformation Not miscible or difficult to mix in water.
Formel vægt 210.4
Procent renhed 97%