Få mere at vide
1-Pentadecanol, TRC
Artikelnummer. 30410998
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30410998 25 g
1 options
Artikelnummer. 30410998 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP22044025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Pentadecanol
CAS 629-76-5
Molekylær formel C15 H32 O
Mængde 25 g
Synonym 1-Pentadecanol (7CI','8CI','9CI','ACI), Pentadecanol (6CI), Alfol 15, n-1-Pentadecanol, n-Pentadecanol, NSC 66446, Pentadecyl alcohol
InChI formel InChI=1S/C15H32O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16/h16H,2-15H2,1H3
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCO
IUPAC navn Pentadecan-1-OL
Molekylvægt (g/mol) 228.41
Formel vægt 228.2453