Få mere at vide
1-Pentadekanethiol, TRC
Artikelnummer. 30410318
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30410318 100 mg
30418060 500 mg
30409167 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30410318 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP267983100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-07-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25276-70-4
Molekylær formel C15H32S
Molekylvægt (g/mol) 244.48
IUPAC navn Pentadecane-1-thiol
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCS
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Pentadecanethiol
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C15H32S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16/h16H,2-15H2,1H3
Formel vægt 244.2225