Få mere at vide
Buerkle™ 1-delt skovl til fødevarer
Artikelnummer. 30276784 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Bredde (metrisk):
347 mm
Artikelnummer. Bredde (metrisk)
30276784 347 mm
1 options
Artikelnummer. 30276784 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 83000011
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    877.00 DKK
    858.97 DKK / Pakke med 1
    Spare 18.03 DKK
    2% Slukket
Forventet forsendelse: 30-10-2026
Polypropylenens letrengjorte, glatte og porefri overflade gør disse skovle yderst velegnede til fødevaresektoren. Skovlene kan også bruges til at koge produkter.
For fødevarer (FDA og (EU) nr. 10/2011)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Scoop
Materiale Polypropylen
Certificeringer/compliance FDA og (EU) nr. 10/2011
Farve Hvid
Længde (metrisk) 1110 mm
Sterilitet Ikke-steril
Bredde (metrisk) 347 mm