Få mere at vide
1-Palmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Palmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H50NO7P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-24(27)30-21-23(26)22-32-33(28,29)31-20-19-25(2,3)4/h23,26H,5-22H2,1-4H3/t23-/m1/s1 |
| Formel vægt | 495.3325 |