Få mere at vide
1-Palmitoyl-rac-glycerol, TRC
Artikelnummer. 30009426
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30009426 5 g
30008205 1 g
17928524 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30009426 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP1572505G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 542-44-9
Molekylær formel C19H38O4
Molekylvægt (g/mol) 330.5
Synonym Palmitin, 1-mono- (6CI, 8CI), (±)-1-Hexadecanoylglycerol, (±)-1-Monopalmitin, (±)-1-O-Hexadecanoylglycerol, 1-Glycerol hexadecanoate, 1-Glyceryl monohexadecanoate, 1-Monohexadecanoyl-rac-glycerol, 1-Monohexadecanoylglycerol, 1-Monopalmitin, 1-Monopalmitoyl-rac-glycerol, 1-O-Palmitoyl-DL-glycerol, 1-O-Palmitoylglycerol, 1-Palmitoyl-rac-glycerol, 1-Palmitoyl-rac-glycerol, 2,3-Dihydroxypropyl hexadecanoate, 2,3-Dihydroxypropyl palmitate, DL-1-Monopalmitin, Dimodan PA 90, Glycerol 1-monohexadecanoate, Glycerol 1-monopalmitate, Glycerol 1-palmitate, Glycerol 3-palmitate, Glyceryl palmitate, Hexadecanoic acid α-monoglyceride, NSC 404240, Palmitic acid α-monoglyceride, α-Monopalmitin, Hexadecanoic acid, 2,3-dihydroxypropyl ester
IUPAC navn 2,3-dihydroxypropylhexadecanoat
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(O)CO
Spécification
Kemisk navn eller materiale 1-Palmitoyl-rac-glycerol
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C19H38O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-19(22)23-17-18(21)16-20/h18,20-21H,2-17H2,1H3
Formel vægt 330.277
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.