Få mere at vide
1-Palmitoyl-rac-glycerol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Palmitoyl-rac-glycerol |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C19H38O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-19(22)23-17-18(21)16-20/h18,20-21H,2-17H2,1H3 |
| Formel vægt | 330.277 |