missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-Palmitoyl-3-O-benzyl-rac-glycerol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Palmitoyl-3-O-benzyl-rac-glycerol |
| CAS | 1487-51-0 |
| Molekylær formel | C26 H44 O4 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H44O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-17-20-26(28)30-23-25(27)22-29-21-24-18-15-14-16-19-24/h14-16,18-19,25,27H,2-13,17,20-23H2,1H3 |
| SMIL | CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(O)COCc1ccccc1 |
| IUPAC navn | (2-hydroxy-3-phenylmethoxypropyl) hexadecanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 420.63 |
| Formel vægt | 420.324 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?