Få mere at vide
1-Palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycerol-3-fosfocholin, TRC
Artikelnummer. 30414285
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30414285 100 mg
30420466 10 mg
30421463 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30414285 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP161000100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 26853-31-6
Molekylær formel C42H82NO8P
Molekylvægt (g/mol) 760.08
Synonym 3,5,8-Trioxa-4-phosphahexacos-17-en-1-aminium, 4-hydroxy-N,N,N-trimethyl-9-oxo-7-[[(1-oxohexadecyl)oxy]methyl]-, inner salt, 4-oxide, (7R,17Z)-, 3,5,8-Trioxa-4-phosphahexacos-17-en-1-aminium, 4-hydroxy-N,N,N-trimethyl-9-oxo-7-[[(1-oxohexadecyl)oxy]methyl]-, hydroxide, inner salt, 4-oxide, [R-(Z)]-, Choline, hydroxide, dihydrogen phosphate, inner salt, ester with 1-palmito-2-olein, L- (8CI), 1-Hexadecanoyl-2-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine, 1-Palmitoyl-2-oleoyl-3-sn-phosphatidylcholine, 1-Palmitoyl-2-oleoyl-3-sn-phosphatidylcholine, 1-Palmitoyl-2-oleoyl-L-α-lecithin, 1-Palmitoyl-2-oleoyl-L-α-phosphatidylcholine, 1-Palmitoyl-2-oleoyl-sn-3-phosphocholine, 1-Palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphatidylcholine, 1-Palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphatidylcholine, 1-Palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 1-Palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 1-Palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphorylcholine, 1-Palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-phosphatidylcholine, 1-Palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-phosphocholine, 1-Palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycerol-3-phosphatidylcholine, 1-Palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycerol-3-phosphocholine, 1-Palmitoyl-2-oleoyl-sn-glyceryl-3-phosphorylcholine, 1-Palmitoyl-2-oleoylphosphatidylcholine, 1-Palmitoyl-2-oleyl-3-sn-phosphatidylcholine, 2-Oleoyl-1-palmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 3,5,8-Trioxa-4-phosphahexacos-17-en-1-aminium, 4-hydroxy-N,N,N-trimethyl-9-oxo-7-[[(1-oxohexadecyl)oxy]methyl]-, inner salt, 4-oxide, [R-(Z)]-, L-1-Palmitoyl-2-oleoylphosphatidylcholine, L-Palmitoyloleoylphosphatidylcholine, L-α-1-Palmitoyl-2-oleoylphosphatidylcholine, POPC, Palmitoyloleoylphosphatidylcholine, β-Oleoyl-γ-palmitoyl-L-α-phosphatidylcholine
IUPAC navn [(2R)-3-hexadecanoyloxy-2-[(Z)-octadec-9-enoyl]oxypropyl] 2-(trimethylazaniumyl)ethylfosfat
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP(=O)([O-])OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycerol-3-phosphocholine
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C42H82NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-23-25-27-29-31-33-35-42(45)51-40(39-50-52(46,47)49-37-36-43(3,4)5)38-48-41(44)34-32-30-28-26-24-22-19-17-15-13-11-9-7-2/h20-21,40H,6-19,22-39H2,1-5H3/b21-20-/t40-/m1/s1
Formel vægt 759.5778