Få mere at vide
1-Palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-fosfocholin (hovedbestanddel i ægfosfatidylcholiner / EPC, CAS 97281-44-2), Mikromol™
Artikelnummer. 17967214
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17967214 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17967214 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3893.030025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
1-Palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-fosfocholin (hovedbestanddel i ægfosfatidylcholiner / EPC, CAS 97281-44-2)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycerol-3-phosphocholine
CAS 26853-31-6
Analyt- eller komponentnavne 1-Palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycerol-3-phosphocholine
Forsendelsestilstand Ispose (-20 °C)
Molekylær formel C42H82NO8P
Certificeringer/compliance ISO 17025
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP(=O)([O-])OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
Molekylvægt (g/mol) 760.08