Få mere at vide
1-Palmito-2-stearin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Palmito-2-stearin |
| CAS | 20296-26-8 |
| Molekylær formel | C37H72O5 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 2-Stearo-1-palmitin, Glycerol 1-Palmitate-2-stearate, Octadecanoic Acid 1-(Hydroxymethyl)-2-[(1-oxohexadecyl)oxy]ethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C37H72O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-37(40)42-35(33-38)34-41-36(39)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2/h35,38H,3-34H2,1-2H3 |
| SMIL | O=C(CCCCCCCCCCCCCCC)OCC(CO)OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O |
| IUPAC navn | 1-hydroxy-3-(palmitoyloxy)propan-2-yl stearate |
| Molekylvægt (g/mol) | 596.96 |
| Formel vægt | 596.54 |