Få mere at vide
1-(p-Toluensulfonyl)imidazol, TRC
Artikelnummer. 30457343
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30457343 50 mg
30449817 500 mg
30449930 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30457343 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT73385850MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2232-08-8
Molekylær formel C10H10N2O2S
Molekylvægt (g/mol) 222.26
Synonym 1-[(4-Methylphenyl)sulfonyl]-1H-imidazole, 1-(4-Methylphenylsulfonyl)-1H-imidazole, 1-(4-Methylphenylsulfonyl)imidazole, 1-(p-Tolylsulfonyl)imidazole, 1-Tosyl-1H-imidazole, 1-Tosylimidazole, N-(p-Toluenesulfonyl)imidazole, N-Tosylimidazole, NSC 109348, NSC 669590, p-Toluenesulfonic Acid Imidazolide
IUPAC navn 1-(4-methylphenyl)sulfonylimidazol
SMIL Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)n2ccnc2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(p-Toluenesulfonyl)imidazole
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C10H10N2O2S/c1-9-2-4-10(5-3-9)15(13,14)12-7-6-11-8-12/h2-8H,1H3
Formel vægt 222.0463