Få mere at vide
1-(p-Toluenesulfonyl)-3-nitro-1,2,4-triazole, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11966861 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11966861 1 g 1g
11976861 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11966861 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 223250010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Chemical Identifiers
CAS 77451-51-5
Molekylær formel C9H8N4O4S
Molekylvægt (g/mol) 268.25
MDL nummer MFCD00009756
InChI nøgle ZQMJAWSQRGYFBM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-nitro-1-tosyl-1h-1,2,4-triazole, 1-p-toluenesulfonyl-3-nitro-1,2,4-triazole, 1-4-toluenesulfonyl-3-nitro-1,2,4-triazole, 1-4-methylphenyl sulfonyl-3-nitro-1,2,4-triazole, 1-4-methylbenzenesulfonyl-3-nitro-1,2,4-triazole, tsnt, 3-nitro-1-tosyl-1,2,4-triazole, 1-p-toluenesulfonyl-3-nitro-1,2,4-triazol, 3-nitro-1-p-tolylsulfonyl-1,2,4-triazole, 3-nitro-1-p-toluenesulfonyl-1,2,4-triazole
PubChem CID 688072
IUPAC navn 1-(4-methylphenyl)sulfonyl-3-nitro-1,2,4-triazole
SMIL CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N1C=NC(=N1)[N+]([O-])=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale 1-(p-Toluenesulfonyl)-3-nitro-1, 2, 4-triazole
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve White to Yellow
Analyseprocentområde 98%
Formel vægt 268.25
Mængde 1 g
Infrarødt spektrum Authentic
Fysisk form Powder or Crystalline Powder
compliance-icons
Product Identifier
  • 1-(p-Toluenesulfonyl)-3-nitro-1,2,4-triazole
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Precautionary Statement
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.