Få mere at vide
1-(p-Methoxyphenyl)-2-propanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(p-Methoxyphenyl)-2-propanol |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14O2/c1-8(11)7-9-3-5-10(12-2)6-4-9/h3-6,8,11H,7H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 166.0994 |