Få mere at vide
1-Oxyl-3-(maleimidomethyl)-2,2,5,5-tetramethyl-1-pyrrolidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Oxyl-3-(maleimidomethyl)-2,2,5,5-tetramethyl -1-pyrrolidin |
| CAS | 54060-41-2 |
| Molekylær formel | C13 H19 N2 O3 |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H19N2O3/c1-12(2)7-9(13(3,4)15(12)18)8-14-10(16)5-6-11(14)17/h5-6,9H,7-8H2,1-4H3 |
| SMIL | CC1(C)CC(CN2C(=O)C=CC2=O)C(C)(C)N1[O] |
| IUPAC navn | 1-[(1-λ^{1}-oxidanyl-2,2,5,5-tetramethylpyrrolidin-3-yl)methyl]pyrrole-2,5-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 251.3 |
| Formel vægt | 251.1396 |