missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(1-Oxyl-2,2,5,5-tetramethylpyrroline-3-yl)carbamidoethyl Methanethiosulfonate, TRC

Artikelnummer. 30412156
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30412156 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30412156 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO87600010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (1-Oxyl-2,2,5,5-tetramethylpyrroline-3-yl)carbamidoethyl Met
CAS 384342-59-0
Molekylær formel C12 H21 N2 O4 S2
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C12H21N2O4S2/c1-11(2)8-9(12(3,4)14(11)16)10(15)13-6-7-19-20(5,17)18/h8H,6-7H2,1-5H3,(H,13,15)
SMIL CC1(C)C=C(C(=O)NCCSS(=O)(=O)C)C(C)(C)N1[O]
IUPAC navn 1-λ^{1}-oxidanyl-2,2,5,5-tetramethyl-N-(2-methylsulfonylsulfanylethyl)pyrrole-3-carboxamide
Molekylvægt (g/mol) 321.44
Formel vægt 321.0943
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.