missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(1-Oxyl-2,2,5,5-tetramethylpyrroline-3-yl)carbamidoethyl Methanethiosulfonate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (1-Oxyl-2,2,5,5-tetramethylpyrroline-3-yl)carbamidoethyl Met |
| CAS | 384342-59-0 |
| Molekylær formel | C12 H21 N2 O4 S2 |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H21N2O4S2/c1-11(2)8-9(12(3,4)14(11)16)10(15)13-6-7-19-20(5,17)18/h8H,6-7H2,1-5H3,(H,13,15) |
| SMIL | CC1(C)C=C(C(=O)NCCSS(=O)(=O)C)C(C)(C)N1[O] |
| IUPAC navn | 1-λ^{1}-oxidanyl-2,2,5,5-tetramethyl-N-(2-methylsulfonylsulfanylethyl)pyrrole-3-carboxamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 321.44 |
| Formel vægt | 321.0943 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?