missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(1-Oxyl-2,2,5,5-tetramethylpyrroline-3-yl)carbamidoethyl Methanethiosulfonate, TRC

Artikelnummer. 30412575
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30412575 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30412575 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO8760005MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (1-Oxyl-2,2,5,5-tetramethylpyrroline-3-yl)carbamidoethyl Met
CAS 384342-59-0
Molekylær formel C12 H21 N2 O4 S2
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C12H21N2O4S2/c1-11(2)8-9(12(3,4)14(11)16)10(15)13-6-7-19-20(5,17)18/h8H,6-7H2,1-5H3,(H,13,15)
SMIL CC1(C)C=C(C(=O)NCCSS(=O)(=O)C)C(C)(C)N1[O]
IUPAC navn 1-λ^{1}-oxidanyl-2,2,5,5-tetramethyl-N-(2-methylsulfonylsulfanylethyl)pyrrole-3-carboxamide
Molekylvægt (g/mol) 321.44
Formel vægt 321.0943
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.