Få mere at vide
1-Oxyl-2,2,5,5-tetramethylpyrrolin-3-carboxylat N-hydroxysuccinimid Ester, TRC
Artikelnummer. 30417260
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30417260 25 mg
30416541 100 mg
30414369 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30417260 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO87400025MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 37558-29-5
Molekylær formel C13 H17 N2 O5
Molekylvægt (g/mol) 281.28
IUPAC navn (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) 1-λ^{1}-oxidanyl-2,2,5,5-tetramethylpyrrol-3-carboxylat
SMIL CC1(C)C=C(C(=O)ON2C(=O)CCC2=O)C(C)(C)N1[O]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Oxyl-2,2,5,5-tetramethylpyrroline-3-carboxylate N-Hydroxys
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C13H17N2O5/c1-12(2)7-8(13(3,4)15(12)19)11(18)20-14-9(16)5-6-10(14)17/h7H,5-6H2,1-4H3
Formel vægt 281.1137