Få mere at vide
(1-Oxyl-2,2,5,5-tetramethyl-Delta-3-pyrrolin-3-methyl) Metanetiosulfonat, TRC
Artikelnummer. 30003807
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30003807 50 mg
30004578 100 mg
30011884 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30003807 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO87500050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-07-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 81213-52-7
Molekylær formel C10 H18 N O3 S2
Molekylvægt (g/mol) 264.38
Synonym (1-Oxyl-2,2,5,5-Tetramethyl-3-Pyrroline-3-Methyl) Methanethiosulfonate-D15
IUPAC navn 1-λ^{1}-oxidanyl-2,2,5,5-tetramethyl-3-(methylsulfonylsulfanylmethyl)pyrrol
SMIL CC1(C)C=C(CSS(=O)(=O)C)C(C)(C)N1[O]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1-Oxyl-2,2,5,5-tetramethyl-delta-3-pyrroline-3-methyl) Methanethiosulfonate
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C10H18NO3S2/c1-9(2)6-8(7-15-16(5,13)14)10(3,4)11(9)12/h6H,7H2,1-5H3
Formel vægt 264.0728