missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(1-Oxyl-2,2,5,5-tetramethyl-∆3-pyrroline-3-methyl) Methanethiosulfonate-15N, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (1-Oxyl-2,2,5,5-tetramethyl-delta3-pyrroline-3-methyl) Methanethiosulfonate-15N |
| CAS | 1404308-02-6 |
| Molekylær formel | C10H1815NO3S2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 2,5-Dihydro-2,2,5,5-tetramethyl-3-[[(methylsulfonyl)thio]methyl]-1H-pyrrol-1-yloxy-15N, MTSL-15N, MTS-15N |
| InChI formel | InChI=1S/C10H19NO3S2/c1-9(2)6-8(7-15-16(5,13)14)10(3,4)11(9)12/h6,12H,7H2,1-5H3/i11+1 |
| SMIL | O=S(SCC1=CC(C)(C)[15N]([O])C1(C)C)(C)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 265.38 |
| Formel vægt | 265.0698 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?