missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1’-Oxobufuralol Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30414214
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30414214 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30414214 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO8475001MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1'-Oxobufuralol Hydrochloride
CAS 137740-37-5
Molekylær formel C16H22ClNO3
Mængde 1 mg
Synonym 1-[2-[2-[(1,1-dimethylethyl)amino]-1-hydroxyethyl]-7-benzofuranyl]ethanone Hydrochloride, Ro 03-7928
InChI formel InChI=1S/C16H21NO4.ClH/c1-16(2,3)17-9-12(18)13-8-10-6-5-7-11(14(10)21-13)15(19)20-4;/h5-8,12,17-18H,9H2,1-4H3;1H
SMIL Cl.COC(=O)c1cccc2cc(oc12)C(O)CNC(C)(C)C
IUPAC navn methyl 2-[2-(tert-butylamino)-1-hydroxyethyl]-1-benzofuran-7-carboxylate;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 311.8
Formel vægt 327.1237
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.