missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-Oxo Mirtazapine (Mirtazapine Impurity C), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Oxo Mirtazapine |
| CAS | 191546-96-0 |
| Molekylær formel | C17 H17 N3 O |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | Pyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazepin-1(2H)-one','3,4,10,14b-tetrahydro-2-methyl-, Mirtazapine Related Compound C (USP) |
| InChI formel | InChI=1S/C17H17N3O/c1-19-9-10-20-15(17(19)21)14-7-3-2-5-12(14)11-13-6-4-8-18-16(13)20/h2-8,15H,9-11H2,1H3 |
| SMIL | CN1CCN2C(C1=O)c3ccccc3Cc4cccnc24 |
| Molekylvægt (g/mol) | 279.34 |
| Formel vægt | 279.1372 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?