Få mere at vide
1-Oxo Fexofenadine Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Oxo Fexofenadine Methyl Ester |
| CAS | 154477-55-1 |
| Molekylær formel | C33H39NO4 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 4-[4-[4-(Hydroxydiphenylmethyl)-1-piperidinyl]-1-oxobutyl]-alpha,alpha-dimethylbenzeneacetic Acid Methyl Ester, 2-[4-[4-[4-(Hydroxydiphenylmethyl)-1-piperidinyl]-1-oxobutyl]phenyl]-2,2-dimethylacetic Acid Methyl Ester, Methyl 4-[4-[4-(Hydroxydiphenylmethyl)-1-piperidinyl]-1-oxobutyl]-alpha,alpha-dimethylphenylacetate |
| InChI formel | InChI=1S/C33H39NO4/c1-32(2,31(36)38-3)26-18-16-25(17-19-26)30(35)15-10-22-34-23-20-29(21-24-34)33(37,27-11-6-4-7-12-27)28-13-8-5-9-14-28/h4-9,11-14,16-19,29,37H,10,15,20-24H2,1-3H3 |
| SMIL | COC(=O)C(C)(C)c1ccc(cc1)C(=O)CCCN2CCC(CC2)C(O)(c3ccccc3)c4ccccc4 |
| IUPAC navn | methyl 2-[4-[4-[4-[hydroxy(diphenyl)methyl]piperidin-1-yl]butanoyl]phenyl]-2-methylpropanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 513.67 |
| Formel vægt | 513.2879 |