Få mere at vide
1-Oxo Colterol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Oxo Colterol |
| CAS | 105644-17-5 |
| Molekylær formel | C12H17NO3 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 1-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-[(1,1-dimethylethyl)amino]ethanone |
| InChI formel | InChI=1S/C12H17NO3/c1-12(2,3)13-7-11(16)8-4-5-9(14)10(15)6-8/h4-6,13-15H,7H2,1-3H3 |
| SMIL | CC(C)(C)NCC(=O)c1ccc(O)c(O)c1 |
| IUPAC navn | 2-(tert-butylamino)-1-(3,4-dihydroxyphenyl)ethanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 223.27 |
| Formel vægt | 223.1208 |