Få mere at vide
1-Oxo Colterol-d9, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Oxo Colterol-d9 |
| CAS | 1794814-52-0 |
| Molekylær formel | C12 D9 H8 N O3 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 1-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-[(1,1-dimethylethyl)amino]ethanone-d9 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H17NO3/c1-12(2,3)13-7-11(16)8-4-5-9(14)10(15)6-8/h4-6,13-15H,7H2,1-3H3/i1D3,2D3,3D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C(NCC(=O)c1ccc(O)c(O)c1)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC navn | 1-(3,4-dihydroxyphenyl)-2-[[1,1,1,3,3,3-hexadeuterio-2-(trideuteriomethyl)propan-2-yl]amino]ethanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 232.324 |
| Formel vægt | 232.177 |