Få mere at vide
1-Oxo-1H-isochromen-4-carboxylsyre, TRC
Artikelnummer. 30428759
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30428759 100 mg
30424959 50 mg
30413352 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30428759 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO991653100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15868-29-8
Molekylær formel C10H6O4
Molekylvægt (g/mol) 190.15
IUPAC navn 1-oxoisochromen-4-carboxylsyre
SMIL OC(=O)C1=COC(=O)c2ccccc12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Oxo-1H-isochromene-4-carboxylic Acid
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C10H6O4/c11-9(12)8-5-14-10(13)7-4-2-1-3-6(7)8/h1-5H,(H,11,12)
Formel vægt 190.0266