Få mere at vide
1-Oxa-6-azaspiro[3,4]oktan oxalat, 96%
Artikelnummer. 15403928
Skift visning
Mængde:
250 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
250mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15403928 500 mg 500mg
15493918 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15403928 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H57452.ME
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
CAS: 1408074-51-0 | C8H13NO5 | 203,19 g/mol
1-Oxa-6-azaspiro[3.4]octanoxalat bruges som et farmaceutisk mellemprodukt i syntetisk kemi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Oxa-6-azaspiro[3.4]octanoxalat anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt i syntetisk kemi.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1408074-51-0
Molekylær formel C8H13NO5
Molekylvægt (g/mol) 203.19
MDL nummer MFCD19982774
InChI nøgle ZKTJFOHJBNDMDS-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1-oxa-6-azaspiro 3.4 octane oxalate, 1-oxa-6-azaspiro 3.4 octane; oxalic acid
PubChem CID 71432930
IUPAC navn 1-oxa-7-azaspiro[3.4]octan;oxalsyre
SMIL OC(=O)C(O)=O.C1CC2(CCNC2)O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Oxa-6-azaspiro[3.4]octane oxalate
Mængde 500 mg
Formel vægt 203.19
Procent renhed 96%