missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-Oleoyl-2-acetyl-sn-glycerol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Oleoyl-2-acetyl-sn-glycerol |
| CAS | 86390-77-4 |
| Molekylær formel | C23 H42 O5 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | (2S)-2-(Acetyloxy)-3-hydroxypropyl (9Z)-9-Octadecenoate |
| InChI formel | InChI=1S/C23H42O5/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-23(26)27-20-22(19-24)28-21(2)25/h10-11,22,24H,3-9,12-20H2,1-2H3/b11-10-/t22-/m0/s1 |
| SMIL | CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OC[C@H](CO)OC(=O)C |
| IUPAC navn | [(2S)-2-acetyloxy-3-hydroxypropyl] (Z)-octadec-9-enoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 398.58 |
| Formel vægt | 398.3032 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?