Få mere at vide
1-Okttyne, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Octyne |
| CAS | 629-05-0 |
| Molekylær formel | C8 H14 |
| Mængde | 100 g |
| Synonym | 1-Octine, Hexylacetylene, n-Hexylacetylene |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14/c1-3-5-7-8-6-4-2/h1H,4-8H2,2H3 |
| SMIL | C#CCCCCCC |
| IUPAC navn | 1. okt-yne |
| Molekylvægt (g/mol) | 110.2 |
| Formel vægt | 110.1096 |