Få mere at vide
1-Okttyne, TRC
Artikelnummer. 30425044
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30425044 25 g
1 options
Artikelnummer. 30425044 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO29720025G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Octyne
CAS 629-05-0
Molekylær formel C8 H14
Mængde 25 g
Synonym 1-Octine, Hexylacetylene, n-Hexylacetylene
InChI formel InChI=1S/C8H14/c1-3-5-7-8-6-4-2/h1H,4-8H2,2H3
SMIL C#CCCCCCC
IUPAC navn 1. okt-yne
Molekylvægt (g/mol) 110.2
Formel vægt 110.1096