Få mere at vide
1-okttyne, 99%
Artikelnummer. 10542431 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10542431 25 mL Glasflaske 25ml
10177883 100 mL Glasflaske 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10542431 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 223510250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 629-05-0 | C8H14 | 110,20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 629-05-0
Molekylær formel C8H14
Molekylvægt (g/mol) 110.20
MDL nummer MFCD00009546
InChI nøgle UMIPWJGWASORKV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-octyne, hexylacetylene, octyne-1, n-octyne, hex-1-yl acetylene, pubchem13059, acmc-209na4, 4-01-00-01034 beilstein handbook reference, 1-octyne 10g
PubChem CID 12370
IUPAC navn okt-1-yn
SMIL CCCCCCC#C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Octyne
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -80 °C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.7400g/mL
Kogepunkt 127 °C til 128 °C
Flammepunkt 17 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)5C∽CH
Brydningsindeks 1,4150 til 1,417
Mængde 25 mL
Beilstein 01, 258
Specifik vægtfylde 0.74
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 0,024 g/L (25 °C)
Formel vægt 110.2
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Octyne
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.