Få mere at vide
1-Okttyne, 98%
Beskrivelse
1-Octyne er meget udbredt i organiske reaktioner såsom halogenering, hydrering, oxidativ spaltning, hydrogenering, hydrohalogenering, nitrildannelse, polymerisering og substitutionsreaktioner. Det bruges som en precursor til fremstilling af monohalogensubstituerede akener eller dihalogensubstituerede alkaner på behandlet med hydrogenhalogenider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
1-Octyne er meget udbredt i organiske reaktioner såsom halogenering, hydrering, oxidativ spaltning, hydrogenering, hydrohalogenering, nitrildannelse, polymerisering og substitutionsreaktioner. Det bruges som en precursor til fremstilling af monohalogensubstituerede akener eller dihalogensubstituerede alkaner på behandlet med hydrogenhalogenider.
Opløselighed
Blandbar med alkohol, æter og andre organiske opløsningsmidler. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler. Holdes væk fra varme, gnister, antændelseskilder og ild.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Octyne |
| Smeltepunkt | -60 °C |
| Tæthed | 0.746 |
| Kogepunkt | 123 °C til 126 °C |
| Flammepunkt | 17 °C (62 °F) |
| Analyseprocentområde | 98% |
| Lineær formel | CH3(CH2)5C≡CH |
| Brydningsindeks | 1.416 |
| Mængde | 10 g |
| FN nummer | UN3295 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 1-Octyne
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Aspirationstoksicitet Kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P331-Fremkald IKKE opkastning.
- MIXTURE LIST-Contain: 1-Octyne